missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACVR1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 11108-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The ACVR1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human ACVR1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ACVR1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spécification
ACVR1 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Antigen affinity purification | |
RUO | |
90 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
Polyclonal Antibody | |
IgG |
Western Blot, ELISA | |
600 μg/mL | |
ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ALK2; FOP; SKR1; TSRI | |
Recombinant Protein | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
57 kDa | |
Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu