Learn More
Cytiva Unité Acrodisc™ avec membrane Mustang E
Unité Acrodisc™ pour éliminer les endotoxines de l’eau, des tampons, des sucres neutres et de certaines solutions biologiques.
Marque:  Cytiva MSTG25E3
350.55 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17124761
  • 369.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Membrane Mustang E d’amine quaternisée fortement réticulée
Non stérile
10/Pk.
0,2 μm
Conditionnement dans des blisters
25 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales