Learn More
Cytiva Dispositifs à pression positive AcroCap™
Conçus pour une filtration rapide et à pression positive de solutions aqueuses jusqu’à 3 litres.
Marque:  Cytiva 4481
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17154321
  • 142.00€ / 10 pièces
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Élimine le risque de résidus cytotoxiques lors de la stérilisation à l’OEt
  • L’évent hydrophobe intégré évite la formation de poches d’air
  • Produit non approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PES Hydrophile
Stérile
Cône intérieur avec raccord cannelé de 6 mm (1/4 po)
10/boîte
0,1 μm
15 cm
Cône intérieur avec raccord cannelé de 6 mm (1/4 po)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cytiva Dispositifs à pression positive AcroCap™ > 0,1 μm