Learn More
Acide acétique, sel de potassium 99 +%, pour la biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour la biologie moléculaire
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetic acid, potassium salt |
Point de fusion | 292,0°C |
% min. CAS | 99.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Blanc à marron |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | CH3CO2K |
Merck Index | 15, 7726 |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :2 694 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther |
Poids de la formule | 98.14 |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Acetic acid, potassium salt