Learn More
Acide acétique, glacial, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397548
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Good polar protic solvent, in its ester form it acts as a solvent for inks paints and coatings. Used in laboratory as a solvent for recrystallization, manufacture of camphor, cellulose acetate, polyvinyl acetate. It involves in Wagner-Meerwein rearrangement. Used for preparation of mono-lithium salt of 5-sulfoisophthalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom glacial
Point de fusion 16.6°C
Densité 1.049 g/mL
Point d’ébullition 118.1°
Point d’éclair 40°C (104°F)
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Indice de réfraction 1.3721
Quantité 4 L
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Poids de la formule 60.05
Forme physique Liquide