Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide acétique, sel d’ammonium, 98 %, pour la biochimie
Code produit. 12387183
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.083
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Absorbance (c = 1 M, eau), (c = 1 M, eau) à 0 nm, 0,01 max. à 280 nm, 0,01 max. à 350 nm, 0,02 max. à 254 nm
Nom chimique ou matériau Acetic acid, ammonium salt
Point de fusion 114,0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3CO2NH4
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :1 480 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, légèrement soluble dans l’acétone, dans le méthanol :7,89 g/100mL (15°C)
Poids de la formule 77.08
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Biochimie
Quantité 2,5kg
Point d’éclair 136°C
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Acetic acid, ammonium salt