Learn More
Acide acétique, 4 % v/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetic acid |
Concentration | Solution aqueuse à 4 % v/v |
Poids de la formule | 60.05 |
Quantité | 500ml |
Odeur | Âcre |
Forme physique | Liquide |