Learn More
Acide acétique, 4 % v/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11373667
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Concentration Solution aqueuse à 4 % v/v
Poids de la formule 60.05
Quantité 1 L
Odeur Âcre
Forme physique Liquide