Learn More
BD Solution de concentration bactériostatique Accuri™
Empêche la prolifération bactérienne dans le liquide de gaine du cytomètre en flux C6 Accuri™. La solution de concentration bactériostatique BD™ Accuri™ peut être utilisée pour traiter 10 l de liquide de gaine. Conditionnée dans une boîte de dix flacons de 8 ml.
Marque: BD 653156
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Application : Cytométrie en flux (en particulier le cytomètre en flux C6 BD Accuri™)
- Ajoutée à 10 l d’eau déionisée pour empêcher la croissance ou la prolifération de bactéries dans le liquide de gaine
- Numéro de lot et date de péremption indiqués sur l’étiquette de chaque flacon
- Uniquement pour la recherche – ne pas utiliser à des fins thérapeutiques ou diagnostiques
Spécification
Incolore, transparent | |
Liquide | |
8 ml |
Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. | |
Dix flacons de 8 ml | |
Agent bactériostatique |