Learn More
Agilent BioTek Accessories for Lionheart FX Automated Live Cell Imager
GREENER_CHOICE
Miscellaneous accessories for use with Lionheart FX Automated Live Cell Imager.
288.00CHF - 4485.00CHF
Specifications
For Use With (Equipment) Lionheart FX Automated Live Cell Imager
View More Specs
Products 9
Product Code Brand Product Type Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Product Type Price Quantity & Availability  
16572142
GREENER_CHOICE
View Documents
Agilent BioTek
1450006
Humidity Chamber with Rapid Gas Recharge
2805.00CHF
Each
Only null left
Estimated Shipment: 15-07-2025
Add to basket
16582142
GREENER_CHOICE
View Documents
Agilent BioTek
1450007
T75 flask stage insert
1015.00CHF
Each
Only null left
Estimated Shipment: 15-07-2025
Add to basket
16592142
GREENER_CHOICE
View Documents
Agilent BioTek
1450008
T75 U-shaped flask insert
1015.00CHF
Each
Only null left
Estimated Shipment: 15-07-2025
Add to basket
16502152
GREENER_CHOICE
View Documents
Agilent BioTek
1450009
Environment Control Cover
4485.00CHF
Each
Only null left
Estimated Shipment: 15-07-2025
Add to basket
16512152
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
1450527
Microplate/Slide Stage Insert Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16522152
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
1450532
Offset injector tip
904.00CHF
Each
Solo quedan null
Estimated Shipment: 15-07-2025
Añadir a la cesta
16532152
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
1450533
Aligned injector tip
2245.00CHF
Each
Solo quedan null
Estimated Shipment: 15-07-2025
Añadir a la cesta
16512162
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
1452124
Injector Tubing Bracket
344.00CHF
Each
Solo quedan null
Estimated Shipment: 15-07-2025
Añadir a la cesta
16522162
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
1452275
T25 Flask Adapter
288.00CHF
Each
Solo quedan null
Estimated Shipment: 15-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Injector accessories with offset tips, for use with Lionheart FX. Comes with tip mount, tubing, priming trough and tubing bracket.
Especificaciones
Especificaciones
Lionheart FX Automated Live Cell Imager
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado