Learn More
Thermo Scientific™ Carte d’accès en option pour congélateurs à ultra-basse température
Enregistrez l’identité de la personne qui a ouvert la porte du congélateur ultra-basse température ainsi que l’heure et la durée d’ouverture grâce à la carte d’accès en option.
Marque:  Thermo Scientific™ FELTSXU
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30274497
  • 1360.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 12-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Analysez les enregistrements concernant l’ouverture du congélateur (qui, quand et pendant combien de temps), grâce à la carte d’accès en option Thermo Scientific™ pour congélateurs à ultra-basse température.
Features
  • Card access comes with 5 key cards
  • Field installed - purchased separately
  • Factory installed in the plant with purchase of unit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Installé sur site
TSX Universal
Card access w/five key cards