Learn More
ACAP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 20135-1-AP-150UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16809634
  • 385.92CHF / 150µL
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ACAP1, also known as Centaurin-beta-1 (CENTB1), is a 740 amino acid containing transport carrier belonging to the Centaurin family with three ANK repeats, an Arf-GAP domain, a BAR domain and a PH domain that binds to phospholipids. ACAP1, a GTPase-activating protein (GAP) for ADP ribosylation factor 6 (ARF6), is required for clathrin-dependent export of proteins from recycling endosomes to trans-Golgi network and cell surface. It mediates CENTB1-binding to phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PIP2) or phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate (PIP3) containing membranes. Along with ACAP2, ACAP1 is recruited to platelet-derived growth factor (PDGF) induced dorsal membrane ruffles in NIH 3T3 mouse fibroblasts, while over expression inhibited ruffle formation. It is widely expressed in most tissues with high expression in lung and spleen and low expression in heart, kidney, liver and pancreas.
Specifica
Specifica
ACAP1
Polyclonal
Unconjugated
ACAP1
ACAP1, Centaurin beta 1, CENTB1, Cnt b1, KIAA0050
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
216859, 287443, 9744
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q15027, Q8K2H4
Acap1
ACAP1 Fusion Protein Ag14068
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato