Learn More
Haleco™ Poudre gélifiante pour acides NeutrAcide
Absorbe et solidifie instantanément tous les déversements d’acide, même pour l’acide fluorhydrique, quelle que soit leur concentration.
Marque:  Haleco™ JLN120B
Code produit. 13277049
  • 344.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 18-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • La couleur du produit passe du jaune au rouge avant de revenir à sa couleur initiale lorsque la neutralisation est terminée
  • La solidification des déversements facilite le nettoyage
  • Non toxique et incinérable
  • Utilisée dans l’industrie chimique, les laboratoires et pour les acides des batteries
  • Fournie dans un godet de 9,5 kg
Spécification
Spécification
Carbonate de sodium, cellulose
Absorption et solidification des acides en laboratoire et dans l’industrie chimique
9,5kg
Poudre gélifiante
9.5 kg