Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes TSR grises A700
Économiques et confortables, ces lunettes de sécurité sont à un prix abordable et conviennent à une utilisation dans une variété de domaines d’application en intérieur et en extérieur. Les lunettes TSR grises A700 Honeywell Safety Products™ sont conçues dans un style sportif et permettent un ajustement sûr et confortable.
Marque: Honeywell Safety Products™ 1015362
Description
- Pour une utilisation générale et une protection contre les chocs (45 m/s).
- Convient parfaitement aux applications en intérieur / extérieur telles que les services publics et l’industrie légère.
- Économique et à prix abordable.
- Style sportif.
- Ajustement sûr et confortable.
- Structure légère.
- Manchons de branches souples.
- Pont de nez universel moulé.
- 8Verres résistants à l’abrasion en polycarbonate.
- Champ de vision sans distorsion à 180°.
Spécification
Catégorie EPI 2 CE, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE EC1549, Numéro d’attestation CE EC1549 | |
Gris | |
General use and protection against impact (45m/s). Well suited for indoor / outdoor applications such as utilities and light manufacturing. Building, Construction, Catering, Food, Logistics, Maintenance, Service, Telecom, Transportation and Utility industries. | |
1paire | |
Polycarbonate |
Antirayures, Résistantes aux chocs | |
Lunettes de sécurité | |
Gris | |
Polycarbonate |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.