Learn More
uvex Lunettes de sécurité Pheos
Le composant souple connecté directement au verre offre une protection optimale contre la poussière et l’eau. La protection oculaire innovante X-tended s’adapte au visage du porteur pour un confort accru, avec la technologie de branche X-Twist pour un ajustement sûr.
12.40€ - 30.50€
Spécification
Type de produit | Lunettes de sécurité |
---|---|
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Non |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |
Code produit | Marque | Revêtement de la lentille | Teinte de la lentille | Couleur de la monture | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Revêtement de la lentille | Teinte de la lentille | Couleur de la monture | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17267301
|
uvex
9198885 |
Anti-buée | Miroir argenté | Bleu, gris |
30.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
17257301
|
uvex
9198285 |
Anti-fog, Scratch-resistant | Ambré | Noir, jaune |
16.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17217301
|
uvex
9198256 |
Anti-fog, Scratch-resistant | Transparent | Noir, bleu clair |
13.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17227301
|
uvex
9198257 |
Anti-fog, Scratch-resistant | Transparent | Bleu, gris |
14.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17237301
|
uvex
9198258 |
Anti-fog, Scratch-resistant | Transparent | Rouge, gris |
17.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17207301
|
uvex
9198237 |
Anti-fog, Scratch-resistant | Gris | Blanc, noir |
15.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17297291
|
uvex
9198064 |
Anti-fog, Scratch-resistant | Marron clair (CBR65) | Blanc, noir |
16.65€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
17247301
|
uvex
9198275 |
Scratch-resistant | Transparent | Bleu, gris |
12.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15366082
|
uvex
9192725 |
Anti-UV, Scratch-resistant | Transparents | Blanc, citron vert |
12.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Lunettes de sécurité avec un design moderne et sportif
- Le verre duo-sphérique offre un grand champ de vision
- Peuvent être facilement associées à d’autres formes d’EPI
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur : Antibuée
- Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les verres sont faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
- Intérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Extérieur : Résistant aux rayures et aux produits chimiques
- Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Especificaciones
Lunettes de sécurité | |
Non | |
Plastique | |
Étalon |
Polycarbonate | |
Polycarbonate | |
UV400 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.