Learn More
uvex Surlunettes de sécurité Super F 9169
Ces lunettes de sécurité extrêmement confortables offrent une excellente protection de la zone oculaire et s’adaptent parfaitement aux verres de correction conventionnels.Les spécifications sont disponibles dans une variété de revêtements et de teintes de verres.
19.85€ - 22.50€
Spécification
Modèle | 9169 Super F OTG |
---|---|
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Non |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |
Code produit | Marque | Revêtement de la lentille | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Revêtement de la lentille | Teinte de la lentille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17217261
|
uvex
9169261 |
Anti-fog, Scratch-resistant | Transparents |
19.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17207261
|
uvex
9169164 |
Anti-fog, Scratch-resistant | Marron clair (CBR65) | N/A | |||||
17237261
|
uvex
9169580 |
Scratch-resistant | Ambré | N/A | |||||
Description
- Lunettes secondaires pour les utilisateurs qui portent également des verres de correction avec un concept de charnière de branche
- Branches latérales graduées en matériau souple et flexible pour un confort et une préhension améliorés
- Vision périphérique sans restriction
Revêtement Supravision Excellence
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Faciles à nettoyer et moins sensibles aux salissures
Revêtement Supravision Sapphire
- Intérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Extérieur :Résistance aux rayures et aux produits chimiques
- Les propriétés antiadhésives permettent d’éliminer facilement les saletés graisseuses et aqueuses
Revêtement Infradur Plus
- Intérieur :Antibuée
- Extérieur :Antirayures
- Minimisent les brûlures dues aux étincelles de soudage
Spécification
9169 Super F OTG | |
Non | |
Plastique |
Polycarbonate | |
Polycarbonate | |
Étalon |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.