Learn More
Heraeus™ Creuset en platine de forme haute de 90 ml
Convient à de nombreuses opérations telles que les fusions, les calcinations et les évaporations, principalement effectuées sous atmosphère oxydante.
Marque: Heraeus™ TI111PT11
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente résistance à la corrosion et aux acides
- Température maximale de 900°C
- Nettoyez les boîtes après utilisation
Spécification
Platinum | |
56 g | |
90 mL | |
56 mm |