Learn More
9-Hydroxyxanthène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-147783 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 90-46-0 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-46-0
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00005057
Clé InChI JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-hydroxyxanthene, xanthydrol, xanthanol, 9-xanthydrol, xanthen-9-ol, xanthene, hydroxy, 9-xanthenol, ccris 1640, unii-7131m69ikf, xanthrol
CID PubChem 72861
Nom IUPAC 9H-xanthen-9-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Hydroxyxanthene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 124°C to 127°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, 129
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline