Learn More
Labconco™ Bloc de chauffage 8 emplacements
Les blocs s’adaptent à l’intérieur des systèmes d’évaporation RapidVap pour des taux d’évaporation rapides. Le bain à sec à 8 emplacements Labconco est fabriqué en aluminium revêtu de PTFE et peut accueillir huit tubes en verre borosilicaté de 600 ml (vendus séparément).
Marque:  Labconco™ 7494500
Code produit. 11721559
  • 1995.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les systèmes d’évaporation à vide Labconco™ RapidVap sont des évaporateurs pour échantillons multiples qui utilisent une combinaison de forces douces (mouvement vortex, chaleur sèche et vide) pour lyophiliser rapidement les échantillons.
  • Le niveau de vide contrôlé par microprocesseur accélère l’évaporation
  • Le port de vide monté à l’arrière de 1/2 po de dia. ext. se fixe à une pompe à vide
  • Purge automatique du vide en cas de coupure de courant
  • Système de chauffage par bain à sec de 1000 W contrôlé par microprocesseur
  • Le mouvement vortex contrôlé par microprocesseur augmente la surface
  • Le moteur sans entretien offre une puissance à vitesse variable et homogène
  • Couvercle en verre avec écran de protection Lexan et doubles pinces à couvercle
  • Le joint sans phénol assure une étanchéité complète sous vide
  • Les composants mécaniques sont isolés des vapeurs chimiques pour une durée de vie plus longue
  • L’alarme se déclenche pour indiquer la fin du cycle permettant aux échantillons d’être laissés sans surveillance pendant le fonctionnement
  • La mémoire peut stocker jusqu’à 9 programmes définis par l’utilisateur
  • Conformité CE
Spécification
Spécification
CE
Aluminium
Systèmes d’évaporation RapidVap
PTFE
6,4 lb
Gris
Évaporation d’échantillons
Tubes à échantillons en verre de 600 ml
Rond
2,9 kg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires
Offres spéciales
Offres spéciales