Learn More
8-chloro-2-méthylquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404517
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3033-82-7 | C10H8ClN | 177.631 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3033-82-7
Formule moléculaire C10H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 177.631
Numéro MDL MFCD00051764
Clé InChI VVLYDFPOGMTMFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-chloroquinaldine, quinaldine, 8-chloro, quinoline, 8-chloro-2-methyl, 8-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-8-chloroquinoline, pubchem5852, acmc-1aehk, maybridge1_006766, 8-chloranyl-2-methyl-quinoline, 8-chloro-2-methylquinoline
CID PubChem 221113
Nom IUPAC 8-chloro-2-méthylquinoléine
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Chloro-2-methylquinoline
Point de fusion 65°C to 68°C
Quantité 5 g
Beilstein 119193
Poids de la formule 177.63
Pourcentage de pureté 98%