Learn More
Hydrate de 8-bromoguanosine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11337925
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 332359-99-6 | C10H12BrN5O5 | 362.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 332359-99-6
Formule moléculaire C10H12BrN5O5
Poids moléculaire (g/mol) 362.14
Numéro MDL MFCD00150531
Clé InChI ASUCSHXLTWZYBA-UMMCILCDSA-N
Synonyme 8-bromoguanosine hydrate, 8-bromoguanosine dihydrate, 2r,3r,4s,5r-2-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol dihydrate, 3s,2r,4r,5r-5-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, hydrate, hydrate, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one dihydrate
CID PubChem 18530343
Nom IUPAC 2-amino-8-bromo-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purine-6-one;dihydrate
SMILES NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromoguanosine hydrate
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 578725
Rotation optique −30° (c=2 in 1:1 DMSO/Water)
Poids de la formule 362.14 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%