Learn More
8-aminoquinoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10125543
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 578-66-5
Formule moléculaire C9H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.18
Numéro MDL MFCD00006809
Clé InChI WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
CID PubChem 11359
Nom IUPAC quinoline-8-amine
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Aminoquinoline
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 62.0°C to 65.0°C
Point d’ébullition 174.0°C (26.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 22, 450
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in ether
Poids de la formule 144.18
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline