Learn More
8-aminoquinoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144.18 g/mol
81.91€ - 456.27€
Identifiants chimiques
CAS | 578-66-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.18 |
Numéro MDL | MFCD00006809 |
Clé InChI | WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline |
CID PubChem | 11359 |
Nom IUPAC | quinoline-8-amine |
SMILES | C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10051270
|
Thermo Scientific Acros
123710050 |
5 g |
81.91€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10346810
|
Thermo Scientific Acros
123710100 |
10 g |
142.71€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10125543
|
Thermo Scientific Acros
123710500 |
50 g |
456.27€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
578-66-5 | |
144.18 | |
WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N | |
11359 | |
C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2 |
C9H8N2 | |
MFCD00006809 | |
8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline | |
quinoline-8-amine |
Spécification
8-Aminoquinoline | |
98.0 | |
62.0°C to 65.0°C | |
174.0°C (26.0 mmHg) | |
98% min. (GC) | |
C9H8N2 | |
22, 450 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in ether | |
C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2 | |
144.18 | |
144.18 | |
Poudre cristalline |
578-66-5 | |
100.0 | |
Beige-brun à vert | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
MFCD00006809 | |
8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline | |
WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N | |
quinoline-8-amine | |
11359 | |
98+% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Nocif par contact cutané.
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Risque présumé d’effets graves pour les organes.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-427-9