Learn More
SHOWA™ 7585 Gants en nitrile à usage unique, non poudrés
Gant de protection chimique à manchette longue et à usage unique, robuste, très solide, très résistant à la pénétration !
Marque: SHOWA™ 758510XL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le gant plus épais offre une plus grande résistance aux produits chimiques
- Manchette plus longue pour plus de protection
- Évite les risques d’allergies au latex de type I et IV
- Sensation de seconde peau, texture plus douce et enfilage facile
- Formulation à faible module pour améliorer l’ajustement et réduire la fatigue des mains
- Finition texturée au bout des doigts pour améliorer la préhension
- Sans plastifiants, sans poudre ni silicone
Spécification
Règlement de l’UE 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, règlement de l’UE 1935/2004 et 10/2011 | |
Bleu cobalt | |
Ambidextres | |
Nitrile | |
XL | |
0,2 mm | |
7585XL | |
30 cm |
0.65 | |
Oui | |
Oui | |
Sans poudre | |
Non stérile | |
Texturés | |
Distributeur |