Learn More
SHOWA™ Gants en nitrile biodégradables 7502PF
Code produit. 16485434
Click to view available options
Dimensions:
2XL
L
M
S
XL
XS
Les gants en nitrile sans poudre sont biodégradables avec la technologie Eco Best (EBT) et présentent une sensation de seconde peau pour réduire la fatigue des mains.
  • Nitrile biodégradable à 100 %
  • La formulation sans accélérateur protège la peau sensible
  • Sans latex
  • Formulation à faible module pour améliorer l’ajustement et réduire la fatigue des mains
  • Sans silicone, ambidextres, non stériles
  • Conforme aux normes 21 CFR/FDA pour un contact alimentaire direct
  • Idéal pour les applications de laboratoire, les services alimentaires, l'agriculture et les services d'entretien
  • Manchette à bord roulé
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux normes ASTM D5511 et D5526, ASTM D5526
Chemotherapeutic Rated Non
Applications Industrie, Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Bleu
Jetable Oui
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Laboratory/Cleanroom Use Non
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm
Dimensions XL
Épaisseur (impériale) 2,5 mil
Épaisseur (métrique) 0,06 mm
Modèle 7502PFXL
Séries 7502PF
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24,13 cm