Learn More
Ansell™ Gants légers jaunes Neptune™ série 70-205
Conception procurant une résistance mécanique pour les applications de production et les tâches de manipulation légères à très intensives. Les gants tricotés industriels en fibres d’aramides Neptune™ procurent plus de confort et une meilleure dextérité.
Marque:  Ansell™ 70205070
81.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12600972
  • 119.00€ / 12 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 27-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Haute résistance aux coupures grâce au renfort à base de fibres d’aramide en Kevlar™
  • Le revêtement Neptune permet aux fibres des gants de repousser les liquides
  • La bordure du pouce renforcée augmente la résistance à l’abrasion
  • Ambidextres
  • Lavables et réutilisables
  • Manchettes maillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN 420:2003 + A1 : 2009 et EN 388:2003,EN 407:2004
Structure en maille
Jaune
Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™
7
Maille
12 paires dans un sachet, 12 dans un carton
70-205
Normes CATÉGORIE III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI
Neptune™
Très haute résistance aux coupures
Gants de protection mécaniques
13 gauge
Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
144 paires
220 à 280 mm