Learn More
Acide6-phénoxynicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10059221
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 51362-38-0
Formule moléculaire C12H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 215.208
Numéro MDL MFCD02682068
Clé InChI GFEUNYLQJDQNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-phenoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-phenoxy, 6-phenoxynicotinicacid, 6-phenoxy-nicotinic acid, 2-phenoxypyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-phenoxy, 6-phenyloxy-3-pyridinecarboxylic acid
CID PubChem 2776497
Nom IUPAC Acide 6-phénoxypyridine-3-carboxylique
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Phenoxynicotinic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.21
Pourcentage de pureté 97%