Learn More
Acide6-phénoxynicotinique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Phenoxynicotinic acid |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 215.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |