Learn More
Acide 6-Ethoxynaphthalene-2-boronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15469647
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352525-98-5
Formule moléculaire C12H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 216.04
Numéro MDL MFCD03427009
Clé InChI INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-ethoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-ethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-ethoxynaphthalene-2-boronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-2-naphthalenyl, 2-ethoxy-6-naphthaleneboronic acid, boronic acid, b-6-ethoxy-2-naphthalenyl, 6-ethoxy-2-naphthalenyl-boronic acid, 6-ethoxy-2, acmc-209ies, boronic acid,b-6-ethoxy-2-naphthalenyl
CID PubChem 4641693
Nom IUPAC Acide (6-éthoxynaphthalen-2-yl)boronique
SMILES CCOC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Ethoxynaphthalene-2-boronic acid
Point de fusion 240°C to 242°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté 98%