Learn More
6-(Diéthylamino)-3-pyridinylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3075816
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 578726-67-7
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.24
Numéro MDL MFCD06200894
Clé InChI PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-diethylamino pyridine-3-carbaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinylaldehyde, 6-diethylamino nicotinaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinecarboxaldehyde
CID PubChem 2794806
Nom IUPAC 6-(diéthylamino)pyridine-3-carbaldéhyde
SMILES CCN(CC)C1=NC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Diethylamino)-3-pyridinylaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%