Learn More
Acide 6-bromopicolinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Bromopicolinic acid |
Point de fusion | 192.0°C to 194.0°C |
Couleur | Beige à Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 202.01 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |