Learn More
Acide 6-bromopicolinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10452343
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21190-87-4
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.01
Clé InChI XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromopicolinic acid, 6-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo, 2-bromo pyridine-6-carboxylic acid, 2-bromopyridine-6-carboxylic acid, 2-bromo-6-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromopicolinicacid, pubchem2422
CID PubChem 593919
Nom IUPAC Acide 6-bromopyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromopicolinic acid
Point de fusion 192.0°C to 194.0°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Bromopicolinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.