Learn More
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-hydrate d’acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15419045
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 749849-14-7
Formule moléculaire C8H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 241.04
Numéro MDL MFCD04116918
Clé InChI FQBFPVLZLNEQOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15865, buttpark 154\50-31, emcs ;6-maleimidocaproic acid nhs, 6-bromo-2-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid
CID PubChem 2757018
Nom IUPAC 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=C(Br)C=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.05 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%