Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3,3 ] heptane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 199.25 |
Pourcentage de pureté | 96% |