Learn More
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3,3 ] heptane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15493588
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1223573-41-8
Formule moléculaire C10H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 199.25
Numéro MDL MFCD16877674
Clé InChI QOXFRPSIASGKGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid tert-butyl ester, 6-boc-1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane, tert-butyl2,5-dioxa-8-aza-spiro 3,5 nonane-8-carboxylate, 2-aza-5-oxaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylic acid,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro 3.3 heptane-6-carboxylate 95+%
CID PubChem 54758968
Nom IUPAC Tert-butyl 1-oxa-6-azaspiro[3,3]heptane-6-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(CCO2)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Quantité 500 mg
Poids de la formule 199.25
Pourcentage de pureté 96%