Learn More
5-Nitro-2-indanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3586818
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 116530-60-0
Formule moléculaire C9H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Numéro MDL MFCD00598938
Clé InChI VSEBFWRYDORZJI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1502066
Nom IUPAC 5-nitro-2,3-dihydro-1H-inden-2-one
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC2=C(CC(=O)C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-indanone
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-nitro-2-indanone, 5-nitro-1h-inden-2 3h-one, 5-nitro-indan-2-one, 5-nitroindan-2-one, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro-5-nitro, 5-nitro-1,3-dihydro-2h-inden-2-one, pubchem18090, acmc-2099su, 2h-inden-2-one,1,3-dihydro-5-nitro, 1,3-dihydro-5-nitro-2h-inden-2-one
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%