Learn More
5-méthylcyclohexane-1,3-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11432348
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4341-24-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4341-24-6
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.155
Numéro MDL MFCD00010379
Clé InChI DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 458095
Nom IUPAC 5-méthylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1CC(=O)CC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
Point de fusion 126°C to 130°C
Quantité 5 g
Beilstein 1099692
Synonyme 5-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-methyl, 5-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem14279, acmc-1aftb, 5-methylcyclohexane dione, 1,3-dioxo-5-methylcyclohexane, 1,3-cyclohexanedione,5-methyl, 5-methyl cyclohexane-1,3-dione
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 98%