Learn More
5-Méthyl-2-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304659
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 700-38-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-38-9
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007111
Clé InChI NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
CID PubChem 12788
Nom IUPAC 5-méthyl-2-nitrophénol
SMILES CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-nitrophenol
Point de fusion 53°C to 56°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 500 g
Numéro UN UN2446
Beilstein 1868030
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%