Learn More
5-fluoroisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11435766
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443-69-6
Formule moléculaire C8H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.123
Numéro MDL MFCD00022795
Clé InChI GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
CID PubChem 236566
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroisatin
Point de fusion 224°C to 227°C
Quantité 5 g
Beilstein 131241
Poids de la formule 165.12
Pourcentage de pureté 98%