Learn More
5-fluoroindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11438266
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 399-52-0 | C8H6FN | 135.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 399-52-0
Formule moléculaire C8H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 135.14
Numéro MDL MFCD00005671
Clé InChI ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
CID PubChem 67861
ChEBI CHEBI:72818
Nom IUPAC 5-fluoro-1H-indole
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroindole
Point de fusion 42°C to 47°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 112350
Poids de la formule 135.14
Pourcentage de pureté 99%