Learn More
5-Chloro-7-méthylisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352567
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14389-06-1
Formule moléculaire C9H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.602
Numéro MDL MFCD00047218
Clé InChI LDFQLYHDZZPAGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-7-methylisatin, 5-chloro-7-methylindoline-2,3-dione, 5-chloro-7-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro-7-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione, pubchem13601, acmc-1buvx, isatin-based compound, 56, 5-chloro-7-methyl isatin, 1h-indole-2,3-dione,5-chloro-7-methyl, 5-chloranyl-7-methyl-1h-indole-2,3-dione
CID PubChem 366710
Nom IUPAC 5-chloro-7-méthyl-1H-indole-2,3-dione
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)Cl)C(=O)C(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-7-methylisatin
Point de fusion ∽283°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 153061
Poids de la formule 195.61
Pourcentage de pureté 97%