Learn More
5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11473774
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19404-18-3
Formule moléculaire C9H7ClS
Poids moléculaire (g/mol) 182.665
Numéro MDL MFCD00052506
Clé InChI UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
CID PubChem 317317
Nom IUPAC 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène
SMILES CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Point de fusion 33°C to 36°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 182.67
Pourcentage de pureté 97%