Learn More
5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole |
Densité | 1.137 |
Point d’ébullition | 153°C to 155°C |
Indice de réfraction | 1.486 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 113451 |
Poids de la formule | 130.58 |
Pourcentage de pureté | 98% |