Learn More
5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11469253
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54454-10-3
Formule moléculaire C5H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 130.58
Numéro MDL MFCD00051650
Clé InChI DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole #
CID PubChem 521507
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-diméthylpyrazole
SMILES CN1N=C(C)C=C1Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Densité 1.137
Point d’ébullition 153°C to 155°C
Indice de réfraction 1.486
Quantité 25 g
Beilstein 113451
Poids de la formule 130.58
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato