Learn More
5-chloro-1,3-diméthyl-1H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459253
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 54454-10-3 | C5H7ClN2 | 130.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54454-10-3
Formule moléculaire C5H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 130.58
Numéro MDL MFCD00051650
Clé InChI DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole #
CID PubChem 521507
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
SMILES CN1N=C(C)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Densité 1.137
Point d’ébullition 153°C to 155°C
Indice de réfraction 1.486
Quantité 5 g
Beilstein 113451
Poids de la formule 130.58
Pourcentage de pureté 98%