Learn More
5-Bromoindoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383886
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 22190-33-6 | C8H8BrN | 198.063 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22190-33-6
Formule moléculaire C8H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 198.063
Numéro MDL MFCD00027410
Clé InChI QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
CID PubChem 3411566
Nom IUPAC 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromoindoline
Point de fusion 36°C to 40°C
Point d’ébullition 114°C to 115°C (5 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 121590
Poids de la formule 198.06
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
5-Bromoindoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >