Learn More
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7036880
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40530-18-5
Formule moléculaire C7H4BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 198.019
Numéro MDL MFCD00143428
Clé InChI PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-5-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-cyanophenol, 5-bromosalicylonitrile, 5-bromo-2-hydroxy-benzonitrile, buttpark 20\02-76, benzonitrile, 5-bromo-2-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxybenzenecarbonitrile, 5-bromosalicylnitrile, pubchem3782, acmc-1apuz
CID PubChem 2757014
Nom IUPAC 5-bromo-2-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
Point de fusion 158°C to 163°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.02
Pourcentage de pureté 97%