Learn More
5-bromo-2-(2-furyl)pyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2-(2-furyl)pyridine |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 224.06 |
Pourcentage de pureté | 95% |