Learn More
5-bromo-2-(2-furyl)pyridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11471530
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 942206-06-6
Formule moléculaire C9H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.06
Numéro MDL MFCD09037418
Clé InChI ZKUDFBZRIQOMGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-2-furyl pyridine, 5-bromo-2-furan-2-yl pyridine, 5-bromo-2-fur-2-yl pyridine
CID PubChem 42552976
Nom IUPAC 5-bromo-2-(furane-2-yl)pyridine
SMILES BrC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-(2-furyl)pyridine
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté 95%