Learn More
Acide 5-Acétylthiophène2-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348216
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 206551-43-1 | C6H7BO3S | 169.989 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206551-43-1
Formule moléculaire C6H7BO3S
Poids moléculaire (g/mol) 169.989
Numéro MDL MFCD01075681
Clé InChI DCNMATSPQKWETQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetylthiophene-2-boronic acid, 5-acetyl-2-thiopheneboronic acid, 5-acetyl-2-thienylboronic acid, 5-acetylthiophen-2-yl boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl boronic acid, 5-acetylthiophen-2-boronic acid, boronic acid, 5-acetyl-2-thienyl, 2-acetylthien-5-yl boronic acid, 5-acetylthien-2-yl boronic acid, 1-5-dihydroxyboranyl thiophen-2-yl ethan-1-one
CID PubChem 4143377
Nom IUPAC Acide (5-acétylthiophène-2-yl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(S1)C(=O)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetylthiophene-2-boronic acid
Point de fusion 142°C to 148°C
Quantité 25 g
Beilstein 8681302
Poids de la formule 170
Pourcentage de pureté 98%